Learn More
Propyl Gallate, TRC
Code produit 30416700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30416700 10 g
30410254 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30416700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83700010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-79-9
Formule moléculaire C10 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Synonyme Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid-propyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 212.0685
Pourcentage de pureté >95%