Learn More
Lévulinate de propyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propyl Levulinate |
| CAS | 645-67-0 |
| Formule moléculaire | C8H14O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-6-11-8(10)5-4-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)CCC(=O)C |
| Nom IUPAC | 4-oxopentanoate de propyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.2 |
| Poids de la formule | 158.0943 |