Learn More
Propionate de propyle, 98+%
Code produit 10238373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10238373 50 mL Flacon en verre 50mL
10551324 250 mL Flacon en verre 250mL
10753614 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10238373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385520500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-36-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009373
Clé InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
CID PubChem 7803
Nom IUPAC Propanoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl propionate
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8810g/mL
Point d’ébullition 123.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Indice de réfraction 1.3820 to 1.3940
Quantité 50 mL
Merck Index 15, 7979
Gravité spécifique 0.881
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement