Learn More
Propylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10052920 1 L Flacon en verre 1L
10723031 50 mL Flacon en verre 50mL
10697192 500 mL Flacon en verre 500mL
13418478 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10052920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-10-8
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00008205
Clé InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CID PubChem 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nom IUPAC propan-1-amine
SMILES CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -83.0°C
Densité 0.7190g/mL
Point d’ébullition 48.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Quantité 1 L
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Merck Index 15,7956
Gravité spécifique 0.719
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.