Learn More
Propylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677211 100 g Flacon en verre 100g
10035680 25 g Flacon en verre 25g
10558853 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418431000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-65-1
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.20
Numéro MDL MFCD00009377
Clé InChI ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
CID PubChem 7668
ChEBI CHEBI:42630
Nom IUPAC propylbenzene
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylbenzene
Point de fusion -99°C
Couleur Jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 158°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4900 to 1.493
Quantité 100 g
Beilstein 05, 390
Merck Index 15, 7957
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.