Learn More
Propylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propylbenzene |
| CAS | 103-65-1 |
| Formule moléculaire | C9 H12 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Benzene, propyl-, Propylbenzene, 1-Phenylpropane, 1-Propylbenzene, Isocumene, NSC 16941, n-Propylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Propylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.19 |
| Poids de la formule | 120.0939 |