Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13118663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13118663 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
13177714 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13118663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55€
    29.90€ / 100mL
    Économisez 2.65€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -49.0°C
Densité 1.2040g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 116°C
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.204
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosité 2.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate