Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625572 500 mL Flacon en verre 500mL
10046612 1 l Flacon en verre 1L
10615572 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10669263 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10625572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.55€
    37.65€ / 500mL
    Économisez 4.90€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité :2,5 L, Emballage :flacon en verre, point d’ébullition :240,0°C à 243,0°C, non désigné, point de fusion :-49,0°C, poids moléculaire :102,09, pourcentage de pureté :99,5 %, plage de pourcentage du dosage :99,4 % min (GC), CAS :108-32-7, densité :1,2040 g/ml
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité : 2,5 L, Emballage : Flacon en verre, Point d’ébullition : 240,0°C à 243,0°C, non désigné, Point de fusion : -49,0°C, poids moléculaire : 102,09, pourcentage de pureté : 99,5 %, plage de pourcentage du dosage : 99,4 % min (GC), CAS : 108-32-7, densité : 1,2040g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -49.0°C
Densité 1.2040g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1.204
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosité 2.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate