Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15688030 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15688030 1 L Flacon en verre 1L
15698030 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15688030 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur P526521L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -55°C
Densité 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Point d’ébullition 240°C
Température d’allumage 851°F
Odeur Fruit like
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Poids de la formule 102.09g/mol
Tension de vapeur 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Pourcentage de pureté 0.99