Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15698030 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15698030 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15688030 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15698030 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur P526522.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -55°C
Densité 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Point d’ébullition 240°C
Température d’allumage 851°F
Odeur Fruit like
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Poids de la formule 102.09g/mol
Tension de vapeur 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Pourcentage de pureté 0.99