Learn More
Carbonate de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5 kg
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402997 1000 g 1000g
11412997 250 g 250g
11422997 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15552.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.94€
    39.65€ / 1000g
    Économisez 8.29€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le carbonate de propylène est un solvant polaire et aprotique utilisé dans les peintures et les revêtements et comme composant de haute permittivité des électrolytes dans les batteries au lithium. Elle joue un rôle important dans les adhésifs, les décapants pour peinture, les cosmétiques, le plastifiant, le nettoyant de surface dur, le nettoyant pour résine, la fibre de verre, le polyester et le nettoyant pour polyuréthane. En outre, il agit comme un nettoyant en polyuréthane, un carburateur et est utilisé dans les pièces de lithographie stéréophonique. Dans la spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, il est dopé dans des solutions à faible tension de surface pour améliorer la charge des analytes.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone, au benzène, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Incompatible avec les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Carbonate
Point de fusion °C to 49°C
Densité 1.204
Point d’ébullition 240°C to 243°C
Point d’éclair 132°C (270°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.421
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 102.09
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate