Learn More
Carbonate de propylène, CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propylene carbonate |
| Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7% |
| CAS | 108-32-7 |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Point de fusion | -55°C (literature) |
| Densité | 1.204 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 242°C |
| Point d’éclair | 135°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Afficher plus |