Learn More
Carbonate de propylène, TRC
Code produit 30138026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138026 1 g 1g
30134128 50 g 50g
17920685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8367401G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Synonyme 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-, Carbonic acid, cyclic propylene ester (8CI), Carbonic acid, propylene ester (6CI), 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, 1,2-Propanediol carbonate, 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 1,2-Propanediyl carbonate, 1,2-Propylene carbonate, 1-Methylethylene carbonate, 2-Methyl-1,2-ethylene carbonate, 2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane, 4-Methyl-1,3-dioxolane-2-one, 4-Methyl-2-dioxolanone, 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane, Arconate 1000, Arconate 5000, Arconate HP, Arconate propylenecarbonate, Carbonic acid cyclic 1,2-propylene ester, Carbonic acid cyclic methylethylene ester, Cyclic 1,2-propylene carbonate, Cyclic methylethylene carbonate, Cyclic propylene carbonate, Fluor Solvent, JN 02, Jeffsol 1555, Jeffsol AG 1555, Jeffsol PC, Methyl-1,3-dioxolan-2-one, NSC 11784, NSC 1913, PC Medion, PC-HP, Propylene carbonate, Propylene glycol cyclic carbonate, Texacar PC
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propylene carbonate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Poids de la formule 102.0317