Learn More
Propylène glycol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15518834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15518834 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur U51007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.32€
    53.98€ / 500mL
    Économisez 425.34€
    88% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol
Quantité 500 mL
Poids de la formule 76.1
Point d’éclair 99,00 °C
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.04kg