Learn More
Dicaprate de propylène glycol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propylene Glycol Dicaprate |
| CAS | 53824-77-4 |
| Formule moléculaire | C23 H44 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Propylene Glycol Dicaprate, 1,2-Propanediol Didecanoate, Captex 100, Nikkol PDD, Propylene glycol didecanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H44O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-22(24)26-20-21(3)27-23(25)19-17-15-13-11-9-7-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | 2-décanoyloxypropyl décanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.593 |
| Poids de la formule | 384.324 |