Learn More
Propylène glycol, multiofficinal, U.S.P., J. T. Baker™
Code produit 15508614 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Conditionnement:
19L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15508614 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15518614 19 L Seau en PE 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15508614 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 940303
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol
Quantité 4 L
Poids de la formule 76.1
Point d’éclair 99.00°C
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.04kg