Learn More
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15598604 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Seau en PE
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598604 19 L Seau en PE 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598604 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 940207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2193.90€
    1527.33€ / 19L
    Économisez 666.57€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol
Quantité 19 L
Point d’éclair 99,00 °C
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1L = 1.04kg
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité FCC / USP