Learn More
Propylene Oxide, Serva Electrophoresis™
Spécification
Spécification
| CAS | 75-56-9 |
| Formule moléculaire | C3H6O |
| Numéro MDL | MFCD00005126 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane |
| Clé InChI | GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC1CO1 |
| Nom IUPAC | 2-methyloxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
| CID PubChem | 6378 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Propylene oxide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.