Learn More
Oxyde (±)-propylène, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10084287 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10084287 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10572138 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10084287 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430868000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-56-9
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00005126
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
CID PubChem 6378
ChEBI CHEBI:38685
Nom IUPAC 2-méthyloxirane
SMILES CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Propylene oxide
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 34.0°C
Point d’éclair −37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.3650 to 1.3670
Quantité 800 mL
Merck Index 15,7969
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide