Learn More
Oxyde de (±)-propylène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487920 1 L Flacon en verre 1L
10562351 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.45€
    45.65€ / 1L
    Économisez 8.80€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Oxyde de (+/-)-propylène, 99 %, C3H6O, numéro CAS-75-56-9, 2,3-époxypropane, époxypropane, méthyloxirane, oxyde de propylène, oxirane, méthyle, propylèneoxyde, oxide de 1,2-propylène, oxyde de propéne, époxyde de propylène, 1,2-époxypropane, 1 L, 17, 6, 34,0°C, CHEBI:38685, non désigné, 0,8300 g/ml, 200-879-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-56-9
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00005126
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
CID PubChem 6378
ChEBI CHEBI:38685
Nom IUPAC 2-méthyloxirane
SMILES CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Propylene oxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion -112.0°C
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 34.0°C
Point d’éclair −37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3650 to 1.3670
Quantité 1 L
Beilstein 17, 6
Merck Index 15, 7969
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 58.08
Tension de vapeur 590mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .