Learn More
(+/-)-Oxyde de propylène, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
3L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367348 100 mL 100mL
11387348 1 L 1L
11377348 3 x 1 L 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030765.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propylene oxide is used as a precursor in the production of polyether polyols, which is utilized for making polyurethane plastics, polypropylene glycols, propylene glycol ethers and propylene carbonate. It is involved in the preparation of biological samples for electron microscopy. It plays a vital role in the removal of residual ethanol previously used for dehydration. Further, it is used in thermobaric weapons, and microbial fumigation. It is also used as solvents, and in the preparation of surfactants, lubricants and in oil demulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-56-9
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00005126
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
CID PubChem 6378
ChEBI CHEBI:38685
Nom IUPAC 2-methyloxirane
SMILES CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene oxide
Point de fusion °C to 112°C
Densité 0.83 g/mL
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Point d’éclair -37°C (-35°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.366
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1280
Beilstein 79763
Merck Index 14,7856
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-Propylene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene oxide