Learn More
(±)-Oxyde de propylène, TRC
Code produit 30418677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418677 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83524150ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene oxide
CAS 75-56-9
Formule moléculaire C3 H6 O
Quantité 50 mL
Synonyme Propylene Oxide, Oxirane','2-methyl-, Oxirane','methyl- (9CI), Oxypropylene (6CI), Propane','1,2-epoxy- (7CI), Propylene oxide (8CI), 2-Methyloxirane, (±)-1,2-Epoxypropane, (±)-2-Methyloxirane, (±)-Epoxypropane, (±)-Methyloxirane, (±)-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, 1,2-Propylene oxide, 2,3-Epoxypropane, AD 6, AD 6 (suspending agent), Chemogas NV, DL-1,2-Epoxypropane, Epihydrin, Epoxypropane, Methyloxacyclopropane, Methyloxirane, Propene oxide, Propozone, Propylene epoxide, dl-Propylene oxide, rac-Propylene oxide
Formule InChI InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CC1CO1
Nom IUPAC 2-méthyloxirane
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Poids de la formule 58.0419