Learn More
Propylthiouracil, MedChemExpress
Code produit. 16492106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16492106
Marque: Medchem Express HYB0346
MedChemExpress Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylthiouracil
Forme physique Solid
CAS 51-52-5
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10N2OS
Synonyme 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.