Learn More
Propylthiouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Propyl-2-thiouracil |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| Poids de la formule | 170.0514 |
| Pourcentage de pureté | >95% |