Learn More
Propyne, ca. 4 % dans le N,N-diméthylformamide, ca. 1,0 mol/L, TRC
Product Code. 30427957
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Unit Size:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30427957 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427957 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP83598525ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Propyne
CAS 74-99-7
Formule moléculaire C3H4
Quantité 25 mL
Synonyme Allylene, Methylacetylene, Propine
Formule InChI InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMILES CC#C
Nom IUPAC prop-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 40.06
Poids de la formule 40.0313
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 %