Learn More
Propyzamide-d3 (phényl-2,4,6-d3), CDN
Code produit 30324588
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324588 0.01 g 0.01g
30323534 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324588 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64310.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3)
CAS 1219805-79-4
Formule moléculaire C12 2H3 H8 Cl2 N O
Quantité 0.01 g
Synonyme Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide
Formule InChI InChI=1 S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7 H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2 H])c1Cl
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterio-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.15
Poids de la formule 258.0406 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity