Learn More
Propyzamide-d3 (phényl-2,4,6-d3), TRC
Code produit 30426937
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426937 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30426937 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83840110MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3)
CAS 1219805-79-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H3 H8 Cl2 N O
Quantité 10 mg
Synonyme Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide
Formule InChI InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2H])c1Cl
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,4,6-tridéutério-N-(2-méthylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.15
Poids de la formule 258.0406
Pourcentage de pureté >95