Learn More
Propyzamide-d3 (phényl-2,4,6-d3), TRC
Code produit 30420676
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420676 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30420676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8384015MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3)
CAS 1219805-79-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H3 H8 Cl2 N O
Quantité 5 mg
Synonyme Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide
Formule InChI InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2H])c1Cl
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,4,6-tridéutério-N-(2-méthylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.15
Poids de la formule 258.0406
Pourcentage de pureté >95