Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassays Accessory Kit
Code produit 15960493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15960493 10 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15960493 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A36723
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le kit d’accessoires d’immunodosage ProQuantum offre les consommables en plastique courants à utiliser avec n’importe quel produit d’immunodosage ProQuantum, disponible facilement pour les premiers utilisateurs qui peuvent être incertains de ce qui est nécessaire ou les utilisateurs de faible volume qui ne souhaitent pas acheter ces plastiques en vrac.
Suffisamment de matériaux sont fournis pour exécuter 10 dosages à l’aide de plaques de 96 puits. Le kit ne comprend pas les éléments suivants : plaques qPCR, blocs froids et cônes de pipettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’accessoires pour immunodosages
Quantité 10 dosages
Gamme de produits ProQuantum
Contenu et stockage
  • Rack de plaque de 1 à 96 puits
  • 10 réservoirs de réactif de 25 ml pour le pipetage de faibles volumes
  • 20 films de scellage adhésif
  • 10 joints optiques
  • 1 outil d’application de joint manuel
  • 10 tubes pour microcentrifugeuse de 1,5 ml
  • 10 tubes coniques de 15 ml