Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1
Code produit 16595651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 clé de licence
5 clés de licence
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16595651 1 clé de licence 1 pièce
16505661 5 clés de licence 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16595651 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A43594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00€
    816.50€ / 1 pièces
    Économisez 333.50€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Permet d’analyser les résultats d’immunodosages à sensibilité élevée ProQuantum obtenus à partir de n’importe quel instrument de qPCR.
Le logiciel ProQuantum vous permet d’analyser les résultats d’immunoessais à haute sensibilité ProQuantum acquis à partir de n’importe quel instrument qPCR. Les caractéristiques de l’analyse incluent la qualification de courbe standard avec la détection de l’aberration intégrée, l’interpolation d’échantillons inconnus pour la quantification et l’analyse statistique par groupe. La préparation d’un dosage est guidée étape par étape, y compris la configuration de la courbe standard et la disposition des plaques à 96 ou 384 puits.
• Assistant de configuration pratique pour minimiser les erreurs – calculs automatiques pour la configuration de dilution de série à courbe standard
• Comparaison statistique intégrée – comparez facilement les contrôles par rapport aux groupes de traitement
• Capacités d’exportation – affichez les résultats dans Excel et en PDF, ou bien formaté de manière pratique pour le logiciel GraphPad Prism
Le logiciel ProQuantum comprend deux modules : Créer Expérience et Importer, puis Afficher les résultats.
• Créer Expérience vous permet de configurer une courbe standard, de créer une disposition de plaque, et d’assigner des descriptions et des groupes à des puits d’échantillonnage individuels
• Importer et Afficher les résultats vous permettent d’importer des données expérimentales ajustées pour s’adapter à la courbe standard d’un algorithme de régression pondérée 4PL ou 5PL, d’interpoler des concentrations de protéines inconnues, d’afficher des cartes thermiques, d’effectuer des comparaisons par groupe et d’exporter les données
Le logiciel ProQuantum est compatible avec tous les kits d’immunodosage ProQuantum et avec tous les instruments de qPCR Applied Biosystems, y compris QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, ViiA 7, ou autres instruments de qPCR compatibles.
Le système d’exploitation préféré est Windows 7 ou 10.
Pour plus d’informations, consultez la page thermofisher.com/proquantum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Logiciel ProQuantum v1.0
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, système ViiA™ 7, système StepOnePlus™, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, système StepOne™, Bio-Rad CFX96 Touch™
Gamme de produits ProQuantum
Quantité 1 clé de licence
Contenu et stockage Comprend 1 clé de licence pour 1 utilisateur
Logiciel Logiciel d’analyse de données