Learn More
Contec™ Lingettes non tissées pré-saturées PROSAT™, pliées en quarts
BIOPHARMA
Code produit 17204523 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
600 pièces
750 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17204523 Non stérile 750 pièces
17214523 Stérile 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17204523 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PSLPP7030BPR
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements. Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinf
  • Support de lingette conçu pour l’application
  • Compatible avec les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
  • Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
  • Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
  • Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydroentangle économiques
  • Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes désinfectantes
Longueur (impériale) 17 po
Longueur (métrique) 43 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40,6 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO classe 5, autorisées pour la conformité aux exigences du règlement sur les biocides (BPR) de l’UE
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 43 x 41 cm (17 x 16 in)
À utiliser avec (application) Pour les surfaces intérieures des outils de traitement, la préparation des surfaces, les procédés de fabrication
À utiliser avec (équipement) Outils de traitement et autres équipements
Quantité d’emballage 50 lingettes/Sachet
Épaisseur 1 pli
Solution de saturation 70 % IPA / 30% eau DI