Learn More
Contec™ Serpillière PROSAT™ QuickTask - Pré-saturée avec 70 % d’IPA, 30 % d’eau DI
Tous les produits Contec Produits
Description
Le PROSAT™ QuickTask™ Le système de nettoyage par serpillière offre une solution pratique et fiable pour l'utilisation d'IPA afin de nettoyer ou d'éliminer les résidus. Chaque balai est pré-imprégné d'une quantité constante de 70 % USP alcool isopropylique de qualité supérieure, éliminant ainsi le besoin d'accessoires supplémentaires tels que des systèmes de seaux ou des essoreuses. Ces serpillières sont emballées dans une pochette pratique facile à détacher. Le système a une face 100 % polyester et génère de faibles niveaux de particules et de fibres. Utiliser cette serpillière avec le QuickTask™ cadre et QuickConnect™ La poignée en fait une alternative ergonomique au nettoyage des mains avec des lingettes pré-imprégnées d'IPA. Ce système est idéal pour le rinçage après l’application de désinfectants sur les plafonds, les murs et les sols, ou pour l’élimination des résidus séchés sur les surfaces. Le PROSAT QuickTask™ Le système de nettoyage est disponible irradié pour une utilisation dans les salles blanches de classe B à D.
IPA présaturée QuickTask™ serpillière
- Les têtes d’essoreuse recouvertes de 100 % de polyester 2 couches libèrent de faibles niveaux de particules et de fibres
- Disponible en version irradiée, ce qui en fait un produit idéal pour les salles blanches de classe B
- L'emballage est un sachet pratique et facile à déchirer.
- Le petit nombre d’essoreuses par emballage limite l’excès de déchets, ce qui est préférable pour les environnements de plus petite taille
Conditionnement:
Conditionné dans des sacs extérieurs en polyéthylène pour faciliter le transfert du produit.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essoreuse |
| Modèle | PST0022, version irradiée |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 41 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Largeur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Jetable | Usage unique |
| Color-coded | Non |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Contec IPA Wipes
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol