Learn More
Contec™ Serpillière PROSAT™ QuickTask - Pré-saturée avec 70 % d’IPA, 30 % d’eau DI
Code produit 17810194 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PST0021
PST0022, version irradiée
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
30 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Stérilité Conditionnement
17810194 PST0021 Non stériles 30 pièces
17800194 PST0022, version irradiée Stérile 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17810194 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PSTA0021BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    228.63€ / 30 pièces
    Économisez 57.37€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Les serpillières pré-imprégnées d’USP Grade IPA assurent la cohérence entre les opérateurs et éliminent la nécessité d’emporter des solutions de nettoyage supplémentaires et de séparer les serpillières et les seaux dans une pièce. Les serpillières pré-imprégnées permettent une application ciblée de l’IPA sur les surfaces. Elles éliminent le risque de déversement de liquides inflammables et réduisent l’utilisation d’IPA et de COV.
Le PROSAT™ QuickTask™ Le système de nettoyage par serpillière offre une solution pratique et fiable pour l'utilisation d'IPA afin de nettoyer ou d'éliminer les résidus. Chaque balai est pré-imprégné d'une quantité constante de 70 % USP alcool isopropylique de qualité supérieure, éliminant ainsi le besoin d'accessoires supplémentaires tels que des systèmes de seaux ou des essoreuses. Ces serpillières sont emballées dans une pochette pratique facile à détacher. Le système a une face 100 % polyester et génère de faibles niveaux de particules et de fibres. Utiliser cette serpillière avec le QuickTask™ cadre et QuickConnect™ La poignée en fait une alternative ergonomique au nettoyage des mains avec des lingettes pré-imprégnées d'IPA. Ce système est idéal pour le rinçage après l’application de désinfectants sur les plafonds, les murs et les sols, ou pour l’élimination des résidus séchés sur les surfaces. Le PROSAT QuickTask™ Le système de nettoyage est disponible irradié pour une utilisation dans les salles blanches de classe B à D.
IPA présaturée QuickTask™ serpillière
  • Les têtes d’essoreuse recouvertes de 100 % de polyester 2 couches libèrent de faibles niveaux de particules et de fibres
  • Disponible en version irradiée, ce qui en fait un produit idéal pour les salles blanches de classe B
  • L'emballage est un sachet pratique et facile à déchirer.
  • Le petit nombre d’essoreuses par emballage limite l’excès de déchets, ce qui est préférable pour les environnements de plus petite taille
Conditionnement:
Conditionné dans des sacs extérieurs en polyéthylène pour faciliter le transfert du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Modèle PST0021
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 in
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Polyester
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Contec IPA Wipes