Learn More
Contec™ Lingettes PROSAT ReFIBE
Code produit 17817244 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
12 x 12 in
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
400 pièces
600 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Stérilité Conditionnement
17817244 12 x 12 in Non stérile 400 pièces
17846693 9 x 9 in Non stérile 600 pièces
17836693 9 x 9 in Stérile 600 pièces
17856693 12 x 12 in Stérile 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17817244 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PSRF1212BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.08€
    446.00€ / 400 pièces
    Économisez 71.08€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Lingettes pré-imprégnées fabriquées 100 % en polyester recyclé pour salles blanches.
  • 100 % polyester recyclé tissé et lavé offre, faibles niveaux de particules et de fibres
  • Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Lingette à la texture douce qui nettoie les surfaces sans les rayer
  • Fabriquée à partir de plastique 100 % recyclé.
  • Aide l’entreprise à réduire son impact sur l’environnement et à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.
  • Les lingettes pré-imprégnées réduisent l’utilisation de solvants et les émissions de COV
  • Saturation constante de chaque lingette garantie, indépendamment de l’opérateur
  • Le sachet réutilisable maintient les niveaux de saturation tout au long de l’utilisation et facilite le retrait de la lingette
  • Les bords scellés, découpés au laser, scellent les fibres au bord des lingettes, réduisant ainsi les pertes
  • Validées stérile à un SAL de 10-6, convenant à une utilisation dans les salles blanches de la plus haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 300 mm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 124 gsm
Structure Interlock, sans couture
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X400  Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol