Learn More
Contec™ Lingettes stériles à faible taux d’endotoxines PROSAT™
BIOPHARMA
Code produit 17254533 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Quantité d’emballage:
10 lingettes/Sachet, triple emballage
30 lingettes/Sachet, en double emballage
Conditionnement:
300 pièces
450 pièces
550 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 in) 10 lingettes/Sachet, triple emballage 550 pièces
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 30 lingettes/Sachet, en double emballage 450 pièces
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 10 lingettes/Sachet, triple emballage 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17254533 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PSWE0001BPR
 Article restreint
En stock
Fabriquées en maille de polyester 100 % Polynit Heatseal et présaturées avec un mélange de 70 % d’IPA et d’eau distillée pour injection de qualité supérieure. Les lingettes stériles à faible taux d’endotoxine Contec™ PROSAT™ sont faibles en particules et en fibres pour une utilisation idéale dans les zones de contact avec les produits. Chaque lot de lingettes a un taux d’endotoxine garanti inférieur à 1 UE par lingette.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Les lingettes Heatseal LE sont fabriquées à 100 % en polyester tricoté. Polynit Thermoscellage, présaturé avec un mélange de 70 % d'isopropanol et de 30 % d'eau pour injection (WFI).
  • Chaque lot est testé avant sa mise sur le marché et certifié à faible teneur en endotoxines (inférieure à un certain seuil). < 1 UE/lingette.
  • La lingette à bords soudés produit un très faible niveau de particules et de fibres, et est idéale pour une utilisation dans les surfaces de contact avec les produits.
  • Chaque sachet refermable contient un petit nombre de lingettes, éliminant ainsi tout déchet à la fin d’une session.
  • Chaque sachet est conditionné individuellement pour faciliter l’entrée dans la salle stérile.
  • Les lingettes pré-saturées offrent de nombreux avantages, notamment le contrôle des solvants, la réduction des composés organiques volatils (COV) et l’augmentation du contrôle et de la répétabilité des procédés.
  • Le sachet refermable réduit les déchets.
  • PROSAT Stérile Polynit Les lingettes Heatseal LE sont validées stériles et conviennent à une utilisation dans les salles aseptiques et les salles blanches pharmaceutiques les plus critiques.
Caractéristiques et avantages :
  • Recommandé pour les classes A/B ou ISO Environnements de classe 3 à 8 - zones de contact avec le produit
  • Le tissu 100 % polyester tricoté présente de très faibles niveaux de particules et de fibres.
  • Les bords scellés au laser réduisent la production de fibres à partir du bord de la lingette
  • Niveaux d'endotoxines garantis < 1 UE/appareil les rend idéaux pour les surfaces en contact avec les produits
  • Un petit nombre de lingettes par sachet refermable pour éviter le gaspillage
  • Encombrement réduit, pochettes suspendues disponibles, idéal pour une utilisation dans les isolateurs et les systèmes RAB.
  • La lingette présaturée réduit les émissions de COV et l’utilisation de solvants
  • Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pré-imprégnée pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 gsm
Structure Tricot interlock sans fin
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
À utiliser avec (application) Salles blanches pharmaceutiques les plus critiques
Quantité d’emballage 10 lingettes/Sachet, triple emballage
Épaisseur 2 plis
Solution de saturation 70% IPA/ 30% WFI, qualité USP
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol