Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées non tissées PROSAT™
BIOPHARMA
Code produit 15647036 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 28 cm (9 x 11 in)
Conditionnement:
1500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15647036 23 x 28 cm (9 x 11 in) 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15647036 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PS911ETOH
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Essuyez les isolateurs, les armoires, les hottes et autres équipements et outils de salle blanche avec PROSAT™ Lingettes non tissées pré-imprégnées.
  • Composées de lingettes 100 % polypropylène, imprégnées d'une solution à 70 % d'éthanol dénaturé et à 30 % d'eau déminéralisée, conditionnées dans un sachet refermable.
  • Propres, exemptes d’additifs de tout type et à très faible concentration de sodium
  • Renforcent le contrôle et la gestion des solvants, et réduisent les émissions de COV
  • Compatible avec ISO salles blanches de classe 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 28 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Structure Non-tissé soufflé à l'état fondu
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 23 x 28 cm (9 x 11 in)
Épaisseur 1 pli
Solution de saturation 70 % d'éthanol dénaturé / 30 % d'eau déminéralisée
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser de la poudre d'extinction séche pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P411-Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/ °F.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, propan-2-ol