Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™
BIOPHARMA
Code produit 17224523 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 28 cm (9 x 11 in)
Quantité d’emballage:
20 Paquets
24 Paquets
30 Paquets
50 Paquets
Solution de saturation:
70% USP IPA de qualité supérieure, 30 % d'eau déminéralisée
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %.
Conditionnement:
1152 pièces
1400 pièces
1440 pièces
800 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Solution de saturation Conditionnement
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 in) 24 Paquets IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. 1152 pièces
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 20 Paquets IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. 800 pièces
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 in) 30 Paquets IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. 1440 pièces
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 in) 50 Paquets 70% USP IPA de qualité supérieure, 30 % d'eau déminéralisée 1400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17224523 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PSC20001BPR
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
  • Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
  • Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées lacées par filetage pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
  • Pré-saturées commodément avec un mélange 70/30 d’eau IPA et déionisée de qualité semi-conductrice pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
  • Toutes les lingettes sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 et validées selon les directives AAMI ISO 11137 (méthode 1)
  • Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
  • Recommandé pour une utilisation dans les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit
Compliance
Stérilité validée selon un niveau garanti de stérilité de 10-6 conformément aux lignes directrices AAMI/ISO 1137 Méthode 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 27,9 cm
Matériau Polyester Cellulose
Certifications/Conformité Classe ISO 4
Dimensions (L x l) 23 x 28 cm (9 x 11 in)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage de routine et l'essuyage des outils de laboratoire, des instruments et autres équipements, et conçu pour les environnements stériles.
Quantité d’emballage 24 Paquets
Solution de saturation IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %.
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.