Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 blanc
Code produit 15481245 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15481245 L 50 pièces
15461245 S 50 pièces
15471245 M 50 pièces
15491245 XL 50 pièces
15401255 2XL 50 pièces
15411255 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15481245 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15338134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    216.49€ / 50 pièces
    Économisez 108.51€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour protéger les travailleurs de certaines substances avec un haut niveau de confort. La combinaison à capuche Dupont™ ProShield™ 20 blanche est généralement utilisée pour protéger contre les particules (type 5) et les éclabous
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
  • EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
  • Coutures externes cousues
  • Fermeture éclair en nylon avec rabat
  • Disponible en blanc du S au XXXL (également disponible en bleu).
  • Capuche à 2 pièces.
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions L
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
À utiliser avec (application) Travailleurs cherchant à se protéger contre la saleté et la crasse lors de travaux légers et autres industries.
Quantité 50/Paquet
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.