Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques ProSpecT™ Adenovirus
Description
Détectez rapidement l’antigène propre à l’adénovirus dans des échantillons fécaux humains frais ou avec conservateur en utilisant les dosages sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Adenovirus.
Gérez vos ressources, augmentez la productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail avec cet immunodosage enzymatique direct et qualitatif pour la détection de l’adénovirus. Il associe une sensibilité/spécificité exceptionnelle, une procédure normalisée sans aucune plage indéterminée, ainsi que des options flexibles pour le transport d’échantillons.
ProSpecT Adenovirus fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les tests de pathologies infectieuses entériques. La gamme ProSpecT de tests a un format commun, des procédures normalisées et des réactifs courants, ce qui permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle, la productivité et le rendement. ProSpecT Adenovirus permet une détection le jour même facile à utiliser et flexible, et offre la possibilité de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™font désormais partie de la marque Thermo Scientific, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
- Excellentes performances cliniques
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Résultats négatifs bien différenciés
ProSpecT Adenovirus fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les tests de pathologies infectieuses entériques. La gamme ProSpecT de tests a un format commun, des procédures normalisées et des réactifs courants, ce qui permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle, la productivité et le rendement. ProSpecT Adenovirus permet une détection le jour même facile à utiliser et flexible, et offre la possibilité de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™font désormais partie de la marque Thermo Scientific, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Dosage sur microplaques ProSpecT Adenovirus |
| Comprend | Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |
| Quantité | 96 tests/kit |