Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B
Code produit 13286079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 puits/kit
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13286079 96 puits/kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13286079 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R244596
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile à partir d’échantillons fécaux d’origine humaine.
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile dans des échantillons fécaux d’origine humaine frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail à l’aide du premier dosage pour toxine A/B du C. difficile qui combine une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés et des options de transport des échantillons flexibles.
  • Excellentes performances cliniques
  • Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Négatifs véritablement incolores
Le ProSpecT C. difficile Toxin A/B est un immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des toxines A et B du Clostridium difficile et fait partie de la gamme de dosages sur microplaques la plus complète qui soit pour les analyses des maladies entériques infectieuses. La gamme de tests ProSpecT dispose d’un format, de procédures et de réactifs communs, ce qui permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle, la productivité et le rendement. ProSpecT C. difficile Toxin A/B fournit une détection de la toxine le jour-même, de manière facile et flexible permettant de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSpecT C. difficile Toxin A/B
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 puits/kit