Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour Cryptosporidium ProSPecT™
Code produit 11404059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 puits/kit
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404059 96 puits/kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404059 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2454096
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Crytosporidium dans des échantillons fécaux humains.
Détectez rapidement les antigènes spécifiques de Cryptosporidium (CSA) dans des échantillons fécaux humains frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Cryptosporidium. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
  • Performances cliniques exceptionnelles
  • Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Résultats négatifs véritablement incolores
ProSpecT Cryptosporidium fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les analyses des maladies entériques infectieuses. Les tests de la gamme ProSpecT offrent un format, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et la cadence.
ProSpecT Cryptosporidium permet de détecter les antigènes le jour même, est facile à utiliser, flexible et permet de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSPecT Cryptosporidium
Substances à analyser détectables Antigène spécifique de Cryptosporidium dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 puits/kit