Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques ProSpecT™ Giardia / Cryptosporidium
Description
Détectez rapidement la présence d’antigènes spécifiques de Giardia et Cryptosporidium dans les échantillons fécaux humains frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia / Cryptosporidium.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du déroulement des opérations avec cet immunodosage enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Giardia et de Cryptosporidium. Il associe une excellente sensibilité / spécificité, une procédure courante sans aucune zone de résultats indéterminés, plus des options de transport d’échantillons flexibles.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
- Excellentes performances cliniques
- Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
- Résultats en 100 minutes
- Incubation à température ambiante
- Vrais négatifs incolores
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Dosage sur microplaques ProSpecT Giardia / Cryptosporidium |
| Substances à analyser détectables | Antigène spécifique de Giardia et Cryptosporidium dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés, Cryptosporidium Antigen |
| Type d’échantillon | Matières fécales |
| Type | Dosage sur microplaques Giardia |
| À utiliser avec (application) | Détection d’immunoessai enzymatique |
| Comprend | Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction |
| Quantité | 96 tests/kit |