Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques ProSpecT™ Giardia EZ
Code produit 12619977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 puits/kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12619977 96 puits/kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12619977 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2458596
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Giardia dans des échantillons fécaux d’origine humaine.
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Giardia dans les échantillons fécaux d’origine humaine à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia EZ.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travaux grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Giardia. Il associe une excellente sensibilité / spécificité, une procédure courante sans aucune zone de résultats indéterminés, plus des options de transport d’échantillons flexibles.
  • Excellentes performances cliniques
  • Option de transport en milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats obtenus en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Résultats négatifs véritablement incolores
ProSpecT Giardia fait partie de la gamme la plus complète qui soit de dosages sur microplaques disponibles pour les tests de pathologies infectieuses entériques. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, ce qui optimise l’efficacité opérationnelle, la productivité et le rendement. ProSpecT Giardia fournit une détection facile et flexible de l’antigène le jour-même, qui permet de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSpecT Giardia EZ
Substances à analyser détectables Giardia
Type d’échantillon Matières fécales
Type Dosage sur microplaques Giardia
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 puits/kit