Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour Giardia ProSPecT™
GREENER_CHOICE
Code produit 11414059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 tests/kit
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414059 96 tests/kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414059 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2458096
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Giardia dans des échantillons fécaux d’origine humaine.
Détectez rapidement l’antigène spécifique de Giardia dans les échantillons fécaux d’origine humaine à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia.
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de Giardia. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
  • Performances cliniques exceptionnelles
  • Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Résultats négatifs véritablement incolores
ProSpecT Giardia fait partie de la gamme la plus complète qui soit de dosages sur microplaques disponibles pour les analyses des maladies entériques infectieuses. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et la cadence. ProSpecT Giardia permet de détecter les antigènes le jour même, est facile à utiliser, flexible et permet de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSPecT Giardia
Substances à analyser détectables Antigène spécifique de Giardia dans les échantillons fécaux frais, congelés ou conservés
Type d’échantillon Matières fécales
Type Tests d’antigène Giardia
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 tests/kit