Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques ProSpecT™ Rotavirus
Code produit 11993132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 tests/kit
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11993132 96 tests/kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11993132 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R240396
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement l’antigène propre au rotavirus dans des échantillons fécaux humains.
Détectez rapidement l’antigène propre au rotavirus dans des échantillons fécaux humains frais ou avec conservateur en utilisant les dosages sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ Rotavirus.
Gérez vos ressources, augmentez la productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail avec cet immunodosage enzymatique direct et qualitatif pour la détection du rotavirus. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
  • Performances cliniques exceptionnelles
  • Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Résultats négatifs bien différenciés
ProSpecT Rotavirus fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les tests de pathologies infectieuses entériques. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et le rendement. ProSpecT™ Rotavirus permet une détection le jour même facile à utiliser et flexible, et offre la possibilité de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSpecT Rotavirus
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 tests/kit