Learn More
Thermo Scientific™ Dosage sur microplaques pour STEC (E. coli produisant des Shiga-toxines) ProSpecT™
Code produit 11903622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 puits/kit
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11903622 96 puits/kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11903622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2474096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    355.28€ / 96 tests
    Économisez 859.72€
    70% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Détectez rapidement les toxines E. coli Shiga 1 et 2 dans les échantillons de selles d’origine humaine.
Détectez rapidement la bactérie Escherichia coli produisant la shiga-toxine dans les échantillons fécaux d’origine humaine frais ou conservés à l’aide du dosage sur microplaques Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxine E. coli).
Gérez vos ressources, augmentez votre productivité et améliorez l’efficacité du flux de travail grâce à cet immunoessai enzymatique direct et qualitatif pour la détection de souches d’Escherichia coli produisant la toxine Shiga. Il associe une excellente sensibilité/spécificité, une procédure commune ne comportant aucune plage de résultats indéterminés, ainsi que des options de transport des échantillons flexibles.
  • Performances cliniques exceptionnelles
  • Option de transport avec le milieu de Cary Blair qui permet de supprimer une étape de dilution
  • Résultats en 100 minutes
  • Incubation à température ambiante
  • Résultats négatifs véritablement incolores
ProSpecT STEC (Toxine Shiga E. coli) fait partie de la gamme la plus complète qui soit en matière de dosages sur microplaques disponibles pour les analyses des maladies entériques infectieuses. Les tests de la gamme ProSpecT ont un format commun, des procédures et des réactifs communs, optimisant l’efficacité opérationnelle, la productivité et la cadence. ProSpecT STEC permet de détecter les toxines le jour même, est facile à utiliser, flexible et permet de faire plus avec moins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Dosage sur microplaques ProSpecT STEC (toxine E.coli Shiga)
Substances à analyser détectables Toxine E. coli Shiga 1 et 2
Type d’échantillon Matières fécales humaines
Type Kit de test d’E. coli
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend Pipettes de transfert, support de barrettes et couvercle pour microplaques, microplaque (8 puits/barrette), conjugué enzymatique, contrôle positif, contrôle négatif, diluant d’échantillon, tampon de lavage, substrat coloré, solution d’arrêt et fiche d’instruction
Quantité 96 puits/kit