Learn More
Sartorius Distributeur à bouchon Prospenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15775585 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1 ml
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Incréments:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,50 ml
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments unitSize
15775585 0,2 à 1 ml 0,05 ml 1 pièce
15785585 0,4 à 2 ml 0,05 ml 1 pièce
15795585 1 à 5 ml 0,10 ml 1 pièce
15705595 2 à 10 ml 0,25 ml 1 pièce
15715595 5 à 30 ml 0,50 ml 1 pièce
15725595 10 à 60 ml 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15775585 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH723060
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins en ma
  • Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
  • Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
  • Léger et facile à utiliser
  • Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
  • Vannes remplaçables par l’utilisateur
  • Entièrement autoclavables
Caractéristiques
  • Autoclavabilité : Entièrement autoclavable (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Raccord fileté pour bouteille : A32
  • Longueur : 143 mm (5 ml)
  • Adaptateurs pour bouteilles inclus : A28, S40, A45
  • Poids : 200 g (5 ml)
Documents
  • Piston : Céramique Al2O3 de haute pureté (99,7 %)
  • Cylindre : Verre borosilicaté 3,3
  • Bloc de vannes : Halar (ECTFE)
  • Bille de soupape : Verre borosilicaté 3,3
  • Siège de soupape : Verre borosilicaté 3,3
  • Ressort de soupape : Hastelloy (99,7%)
Conservation
Stocker à 0° jusqu'à 40 °C
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle 360° Tête de distribution rotative
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Couleur gris et blanc
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0,2 à 1 ml
À utiliser avec (application) Distribution
Comprend Adaptateurs pour bouteilles A28, S40, A45
Incréments 0,05 ml
Précision 0.60%
Reproductibilité 0.20%
Température (impériale) 39,2 °F à 122 °F
Température (métrique) 4 °C à 50 °C
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 143 mm (5 ml)