Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15735595 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1 ml
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Incréments:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments unitSize
15735595 0,2 à 1 ml 0,05 ml 1 pièce
15755595 1 à 5 ml 0,10 ml 1 pièce
15745595 0,4 à 2 ml 0,05 ml 1 pièce
15765595 2 à 10 ml 0,25 ml 1 pièce
15775595 5 à 30 ml 0,5 ml 1 pièce
15785595 10 à 60 ml 1,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15735595 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH723070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser Plus est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins
  • Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
  • Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
  • Léger et facile à utiliser
  • Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
  • Le système de recirculation du milieu permet de récupérer le milieu inutilisé dans l’appareil et de le remettre dans un flacon
  • - 360° tête de distribution rotative
  • Connecteur universel à l’arrière de l’instrument destiné au séchage des tubes et des filtres
  • Vannes remplaçables par l’utilisateur
  • Entièrement autoclavables
  • Disponible en volumes allant de 0,2 à 60 mL
Caractéristiques
  • Autoclavabilité : Entièrement autoclavable (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Raccord fileté pour bouteille : A45
  • Longueur : 173 mm (5 ml)
  • Adaptateurs pour bouteilles inclus : A32, A38, S40
  • Poids : 388 g (5 ml)
Documents
  • Piston : Céramique Al2O3 de haute pureté (99,7 %)
  • Cylindre : Verre borosilicaté 3,3
  • Bloc de vannes : Halar (ECTFE)
  • Bille de soupape : Verre borosilicaté 3,3
  • Siège de soupape : Verre borosilicaté 3,3
  • Ressort de soupape : Hastelloy (99,7%)
Conservation
Stocker à 0° jusqu'à 40 °C
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle 360° Tête de distribution rotative
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Couleur gris et blanc
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0,2 à 1 ml
À utiliser avec (application) Distribution
Comprend Adaptateurs pour bouteilles A32, A38, S40
Incréments 0,05 ml
Précision 0.60%
Reproductibilité 0.20%
Température (impériale) 39,2 °F à 122 °F
Température (métrique) 4 °C à 50 °C
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 175 mm (5 ml)