Learn More
Prostaglandine E2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10033010 10 mg Flacon en verre 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233560100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prostaglandin E2
Note relative au nom 98%
CAS 363-24-6
Point de fusion 66°C to 68°C
Couleur Jaune à ambre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H32O5
Numéro MDL MFCD00077861
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 7988
Conditions de rotation spécifiques −85.50 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotation spécifique -85.5
Synonyme prostaglandin e2, dinoprostone, pge2, prostin e2, prepidil, cervidil, propess, minprositin e2, minprostin e2, dinoproston
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in basic media,soluble in methanol,abs. ethanol,ethyl acetate,soluble in chloroform
Clé InChI XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
SMILES CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CC=CCCCC(=O)O)O)O
Nom IUPAC Acide (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-ényl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 352.47
CID PubChem 5280360
ChEBI CHEBI:15551
Poids de la formule 352.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux à 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prostaglandin E2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.