Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratine, 99+ %
Code produit 15413649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413649 1 mg 1mg
15403649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413649 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60971.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60857-08-1
Formule moléculaire C22H30O6
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) 12-Désoxyphorbol 13-acétate ; activateur de la protéine kinase C. Un faible irritant de l’oreille de la souris, mais létal à 1μg par souris
Doser 99+ %
Poids de la formule 390,47
Point de fusion 216°C à 219°C
Solubilité Soluble dans le DMSO à 30 mg/ml
Forme Poudre